1670229
USP
Tolcapone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-methoxy-4′-methyl-5-nitrobenzophenone
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tolcapone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)C(=O)c2ccc(cc2)C)OC)O
InChI
1S/C15H13NO5/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(17)11-7-12(16(19)20)15(18)13(8-11)21-2/h3-8,18H,1-2H3
Clave InChI
VCNSNEJUGBEWTA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Tolcapone
- Tolcapone Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)