1667369
USP
Timolol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-ol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
timolol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1[nH][c](c(n1)N2CCOCC2)=O
InChI
1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
Clave InChI
DWUZILHYAJBUBR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Timolol Maleate
- Timolol Maleate Tablets
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)