1477943
USP
Octisalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Ethylhexyl salicylate, Octisalate, Octyl salicylate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
octisalate
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
densidad
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
Clave InChI
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
323.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
162 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)