1457866
USP
Nebivolol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(6-Fluorochroman-2-yl)-2-{[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino}ethanol hydrochloride, mixture of isomers
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nebivolol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)