Documentos clave
Z777208
Proteomix® SAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Proteomix® SAX-NP10 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
Materiales
PEEK
Agency
suitable for USP L50
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 403NP10P-4625
envase
1 ea of
Parámetros
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)