Y0002376
Yohimbine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Yohimbine hydrochloride, 17-Hydroxyyohimban-16-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
yohimbine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
288-290 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CCC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)C3CC12
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
Clave InChI
PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)