SU860092
Tapón de rosca corta, rosca de 9 mm, con camisa
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, pkg of 100 ea
Sinónimos:
9mm Threaded Vial Cap with Liner
About This Item
Productos recomendados
material
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
red PTFE/white silicone septum
hardness
55 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
9 mm
septum diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
fitting
thread for 9 mm
Categorías relacionadas
General description
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)