Key Documents
SU860029
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial (flat top)
feature
closure type crimp top vial
flat bottom
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm
volume
10 mL
fitting
thread for 20 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1