SAYB07
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 0)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Full Traceability to international standards with maximum data accuracy
- Colour values compliant to ASTM D 6045 and D 156 colour ranges
- 500-mL pack size available with safety data sheet
- 18-months shelf life
- Tamper-evident security packaging
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)