PHR9284
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Ibuprofen Tetraethylene Glycol Diester, Ibuprofen Ester Impurity (PEG 400), ((oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-(4-isobutylphenyl)propanoate)), 1,1′-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)] bis[α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetate]
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
familia API
ibuprofen
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)