Merck
PHL89796
Soyasapogenol A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Soyasapogenin A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50O4
Número de CAS:
Peso molecular:
474.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@]2([C@H](CC([C@H]1O)(C)C)C3=CC[C@H]4[C@]([C@@]3(CC2)C)(CCC5[C@@]4(CC[C@@H]([C@@]5(CO)C)O)C)C)C
InChI
1S/C30H50O4/c1-25(2)16-19-18-8-9-21-27(4)12-11-22(32)28(5,17-31)20(27)10-13-30(21,7)29(18,6)15-14-26(19,3)24(34)23(25)33/h8,19-24,31-34H,9-17H2,1-7H3/t19-,20?,21-,22+,23+,24-,26-,27+,28-,29-,30-/m1/s1
Clave InChI
CDDWAYFUFNQLRZ-POFPXMCLSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)