PHL85728
Cyanidin 3-(6′′-malonylglucoside)
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O)cc(c1c4cc(c(cc4)O)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)COC(=O)CC(=O)O
InChI
1S/C24H22O14/c25-10-4-13(27)11-6-16(23(36-15(11)5-10)9-1-2-12(26)14(28)3-9)37-24-22(34)21(33)20(32)17(38-24)8-35-19(31)7-18(29)30/h1-6,17,20-22,24,32-34H,7-8H2,(H4-,25,26,27,28,29,30)/p+1/t17-,20-,21+,22-,24-/m1/s1
InChI key
ROQLTZUOXIQBDO-JZWLZXDTSA-O
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?