PHL84251
Pinoresinol 4-glucoside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)[C@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5cc(c(cc5)O)OC)OC
InChI
1S/C26H32O11/c1-32-18-7-12(3-5-16(18)28)24-14-10-35-25(15(14)11-34-24)13-4-6-17(19(8-13)33-2)36-26-23(31)22(30)21(29)20(9-27)37-26/h3-8,14-15,20-31H,9-11H2,1-2H3/t14-,15-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+/m0/s1
InChI key
QLJNETOQFQXTLI-WMYFGKAISA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)