Merck
PHL80456
Gartanin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24O6
Número de CAS:
Peso molecular:
396.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C2=C(O)C(CC=C(C)C)=C(O)C(CC=C(C)C)=C2OC3=C1C(O)=CC=C3O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-19(26)14(8-6-12(3)4)22-18(20(13)27)21(28)17-15(24)9-10-16(25)23(17)29-22/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
Clave InChI
OJXQLGQIDIPMTE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)