Documentos clave
KRSU06
Sulfur in Odourless Kerosene
0.0250% (250 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
concentración
0.0250% (250 ppm)
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)