Key Documents
G005162
HPLC Analysis of Oxazepam Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DNP
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CYCLOBOND I 2000 DNP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (25024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium phosphate, pH 2.9; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 5 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 3 μL
sample: oxazepam, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
suitability
application for HPLC
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Oxazepam
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)