CRMUPMCCHIGH
Flash Point Standard
PMCC ASTM D 93 Proc A (228.0 °C)
About This Item
Productos recomendados
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)