Documentos clave
CRM46905
Supelco
trans-11-Vaccenic methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
10 mg/mL in heptane
aplicaciones
food and beverages
Formato
single component solution
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3.99 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Robert Bodkowski et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(5) (2020-05-30)
The aim of the study was to examine the effect of dietary supplementation of isomerized poppy seed oil (IPO) enriched with conjugated dienes of linoleic acid (CLA) on cow and sheep milk parameters (fat content, fatty acid profile, Δ9-desaturase index