Documentos clave
Shell vials with plugs, 8 x 35mm
volume 0.75 mL, clear glass
About This Item
UNSPSC Code:
41121813
material
clear glass
clear polyethylene plug
feature
closure type displacement plug for shell vial (included)
packaging
pkg of 1 × 1000 ea (24728)
pkg of 1 × 200 ea (24727)
vial O.D. × H
8 mm × 35 mm
volume
0.75 mL
General description
Viales de Polipropileno de Volumen Limitado y con Tapones de Cerrado Rápido (Snap) marca "Starburst"
Estos viales de polipropileno con tapones de cerrado rápido, con diseño interior cónico único, eliminan la necesidad de viales de vidrio e insertos. No requiere ningún tipo de ensamblaje tedioso en laboratorio. Estos
viales trabajan en automuestreadores de 48 posiciones.
El diseño cónico le permite máxima transferencia de muestra. Son más eficaces y de menor costo que las viales normales de vidrio con insertos. El diseño starburst de el tapón permiten su fácil penetración.
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)