Documentos clave
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene, septum (TEF/red rubber), septum thickness 1.3 mm, 8-425 thread
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
black polypropylene
septum (TEF/red rubber)
dureza
60 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1 × 1000 ea (854984)
membrana de goma grosor
1.3 mm
Adaptador
8-425 thread
compatibilidad
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening with 8-425 thread)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)