96934
2,5-Furandicarboxylic acid
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable
mp
>300 °C
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)