95323
1-Amino-3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane
analytical standard
Sinónimos:
5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, mixture of cis and trans, Isophorone diamine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
98.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
densidad
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
Clave InChI
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)