Documentos clave
94738
Supelco
Chlorothalonil Metabolite SYN507900
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1-Carbamoyl-3-cyano-4-hydroxy-2,5,6-trichlorobenzene, 2,3,6-Trichloro-5-cyano-4-hydroxybenzamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H3Cl3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
265.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)