94539
Kynurenic acid
analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
275 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)