80023451
TSKgel® UP-SW Direct Connect (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® UP-SW Direct Connect Guard Column for P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 0023451
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30% temp. range
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
2 μm
tamaño de poro
250 Å
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)