73003AST
Astec® CHIRALDEX™ A-TA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Sinónimos:
GC column, chiral, alpha-dextran
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
descripción
GC capillary column
envase
pkg of 1 ea
Parámetros
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
500
df
0.12 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of α-cyclodextrin phase
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
tipo de columna
capillary chiral
técnica de separación
chiral
Descripción general
Resistencia química o física
- -10 °C to 180 °C, isothermal and programmed
Otras notas
Información legal
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.