72850
2,4-Dihydroxybenzophenone
analytical standard
Sinónimos:
DHB
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
144.5-147 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
Clave InChI
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)