64840-U
Thimble
cellulose, size 25 mm × 80 mm
Sinónimos:
CELLULOSE THIMBLE 25 X 80,PK25
About This Item
Productos recomendados
material
cellulose
packaging
pkg of 25
size
25 mm × 80 mm
application(s)
food and beverages
General description
De celulosa de alta pureza, con paredes de apróximadamente 1.5mm de grueso, o con vidrio de silicato de boro de alta calidad con discos porosos de 40-60μm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)