57062
Tubo Supelclean™ ENVI™-18 SPE
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Productos recomendados
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Quality Level
agency
suitable for ISO 25101
feature
endcapped
composition
bed wt., 100 mg
packaging
pk of 108
extent of labeling
17% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
1 mL
matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acuosas; tierra; de desecho)
• Poliméricamente unida, octadecil (17% C), endcapped
• Excelente para la limpieza, extracción y concentración de agentes contaminantes de muestras medioambientales acuosas
• Una carga más alta 17% C para aumentar las capacidades de unión y más altas recuperaciones
• Carga de carbono más alta ofrece también mayor resistencia a condiciones de pH extremas
• Utilizado para la extracción de herbicidas, fungicidas y pesticidas de material de desecho
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.