Key Documents
57027
Supelco
Agujas guía revestimiento de repuesto Visiprep DL (revestimiento desechable) (incluidas con 57044 y 57265)
for use with DL (Disposable Liner), 12- and 24-port models, stainless steel, pk of 12
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
material
stainless steel
packaging
pk of 12
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with DL (Disposable Liner), 12- and 24-port models
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn how method EPA 533 is used for sample collection and preparation, featuring Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges for LC-MS analysis on an Ascentis® Express PFAS HPLC Column.