Documentos clave
569275-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Precartucho Discovery® HS C18 Supelguard, Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
superficie
300 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
120 Å
pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Nota al pie de página
Este kit incluye un cartucho, un soporte autónomo para guarda columna, una pieza de tubería, 2 tuercas y férrulas.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.