56648-U
HyperShear Ultra HPLC High Pressure Static Mixer
Binary tee housing assembly, volume 50 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
(wetted material 316 stainless steel/PEEK)
descripción
Port size, 10-32 CPI (standard HPLC fittngs for 1/16" tubing)
Pressure rated to 18,000 psi
volumen
50 μL
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)