Documentos clave
55044
Kit RheBuild®
for use with 7000/7010
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
compatibilidad
for use with 7000/7010
Descripción general
Estos kits incluyen todas las herramientas y piezas necesarias para reparar los inyectores Rheodyne. Las piezas incluidas son aquellas que se dañan con más facilidad, se desgastan o se pierden. Los kits para inyectores de carga frontal incluyen: sello de rotor, montaje de la cara del estator, sello de aislamiento, guía de aguja, limpiador de puerto de aguja, dos llaves hexagonales, instrucciones de operación y un mini-manual. Las piezas pueden variar según el modelo de la válvula.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)