49446-U
EN 14105:2003 Monoglyceride Stock Solution
10 mg/mL each component in pyridine, analytical standard
Sinónimos:
Biodiesel impurities, Commercial Mixture of Monoglycerides, Monoglycerides
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
ASTM® D6584
DIN EN 14105 (2003)
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 mL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
10 mg/mL each component in pyridine
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Información legal
Analito
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Protocolos
EN 14105: GC Analysis of Glycerin Impurity in Biodiesel on MET-Biodiesel
Chromatograms
suitable for GCActive Filters