Documentos clave
33143
Supelco
Crimp Top Vial, Serum Bottle Style
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 36 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Materiales
amber glass bottle
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
envase
pkg of 36 ea
D.E. × Al
25 mm × 50 mm
volumen
10 mL
Adaptador
thread for 20 mm
Descripción general
Estos viales están fabricados con cristal borosilicato transparente.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)