29024-U
PTFE Packed Column Ferrule
1/4 in. O.D. Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Férula de columna rellena PTFE, D.E. columna 1/4 pulgadas, 1/4 in. O.D. Column
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
D.I.
1/4 in.
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
1/4 in. O.D. Column
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Material Composition: PTFE
Maximum Temperature: 250 °C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)