Documentos clave
28432-U
Supelco
Conector 24 mm/24 mm polipropileno Viton®
pk of 6
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
descripción
for connecting 24mm threaded glass hardware (Dioxin Columns & Top Flasks with 24 mm neck)
Nivel de calidad
envase
pk of 6
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
Información legal
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)