Key Documents
28150-U
Supelco
Battery Pack O-Ring for MSA Sampling Pump
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.24
application(s)
industrial hygiene
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)