Merck
28025-U
Supelco
Supeltex M-4 Ferrule
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Características
ferrule type long
envase
pkg of 10 ea
D.I.
0.4 mm
compatibilidad
0.10-0.25 mm Column I.D.
Descripción general
Ein verbessertes Design. Supelco hat das Design der Gaphit-Ferrules verbessert, so dass wir Ihnen Ferrules von bestmöglicher Qualität anbieten können. Vergleichen Sie diese Ferrules mit denen, die Sie gegenwärtig verwenden ¿ Supeltex M-4 Ferrules erzeugen ein sauberes, scharfes Profil mit minimalem Grat.
Información legal
configurado para
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)