27179
Revestimiento de tapón de PTFE
white PTFE, diam. × thickness 21 mm × 0.010 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE liner
white PTFE
description
Oversized for better sealing ability.
packaging
pkg of 100 ea
diam. × thickness
21 mm × 0.010 in.
compatibility
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Application
Cap liner may be used for Erlenmeyer flasks for chemical oxygen demand (COD) determination.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)