24591
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN Pt.5 (fixed needle with side port)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Productos recomendados
Materiales
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamaño de la aguja
22 ga
Características
needle type LTN (fixed)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81643
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
10 mL
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)