24313
SPB®-1000
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
meets requirements for USP G25 and G35
Parámetros
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Valor Beta
250
df
0.25 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
tipo de columna
capillary polar
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Aplicación
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPENuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.