Merck
20414
Supelco
Bubble Meter Kit
size 500 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41112500
eCl@ss:
32110502
description
starter kit
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
bubble meter volume
500 mL
size
500 mL
application(s)
environmental
General description
Bubble flowmeter is a simple and precise way to measure flow rates of gases. It determines the volumetric flow rate by measuring the time taken by the gas stream to move a soap bubble through a specific volume. Bubble flowmeters can be suitable to check splitter or detector flow or to calibrate personal pumps for accurate air sampling.
Utilice estos flujómetros de burbuja para comprobar escapes, flujo de división o del detector, o para calibrar bombas personales para un muestreo de aire preciso. Los medidores de burbuja se gradúan en estos incrementos: 10mL por 1 mL; 25 mL por 5 mL; 50 mL por 10 mL; 100 mL por 20 mL; 500 mL por 50 mL; y 1000 mL por 100 mL. Los flujómetros de 500 mL y 1000 mL se pueden utilizar para medir el flujo el positivo o negativo. Cada kit incluye un calculador de flujo, una burbuja 30 in. (3/4m) de 5/16 in. un tubo Tygon, una base colapsable y una botella con jabón líquido. Este instrumento se encuentra disponible con o sin la base-soporte y el jabón.
Application
Bubble flowmeter may be used to manually control the flow at the system outlet during analysis of perfluorobutane (PFB) in the exhaled rat air using respiration-metabolism chamber system and a GC-MS method.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 746-751 (2005-06-21)
Sonazoid is a new contrast agent for ultrasound imaging comprising an aqueous suspension of lipid-stabilised perfluorobutane (PFB) gas microbubbles. A respiration-metabolism chamber system was developed to collect exhaled air following intravenous administration of Sonazoid to rats. Analysis of PFB in