18916-1AMP
Fatty Acid Methyl Ester Mix
C18:0 - C20:0, certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
Sinónimos:
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg (Neat)
concentración
wt. % (varied)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
multi-component solution
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Analito
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.