13047-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 45/60 Molecular Sieve 13X support, L × O.D. × I.D. 3.0 ft (0.91 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Sinónimos:
GC column, molecular sieve
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Agilent
Parámetros
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
3.0 ft (0.91 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
45/60 Molecular Sieve 13X support
grupo activo de la matriz
none phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with General Configuration
Descripción general
Aplicación
- Adsorption properties and gas chromatographic application of a composite surface-layer sorbent with Terephthalic acid-based metal-organic framework: Demonstrates the use of metal-packed GC columns for enhancing the performance and durability of chromatographic analyses, particularly in environmental and material science testing (Onuchak et al., 2022).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)