Merck
07491
Supelco
4-Hydroxyphenylpyruvic acid-13C9
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C9H8O4
Peso molecular:
189.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
isotopic purity
≥99.0% 13C
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH2][13C]([13C](O)=O)=O)[13CH]=[13CH]1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)