ZRB1700
Anti-β-Galactosidase Antibody, clone 1G21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
EC:3.2.1.23; Beta-gal
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G21, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 116.48 kDa
observed mol wt ~120 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
E. coli
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bacterial ... LacZ(945006)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with E. coli β-Galactosidase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected E.coli β-Galactosidase.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected β-Galactosidase in HeLa cells infected with Adenovirus expressing β-Galactosidase.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A serial of dilutions from a representative lot detected E. coli β-Galactosidase.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting with E. coli β-Galactosidase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected E.coli β-Galactosidase.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)