ZRB1510
Anti-p75NTR Antibody, clone 1N3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 16;Gp80-LNGFR;Low affinity neurotrophin receptor p75NTR;Low-affinity nerve growth factor receptor;p75 ICD;CD271
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1N3, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 45.18 kDa
observed mol wt ~85 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NGFR(4804)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected p75NTR SH-SY5Y cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected p75NTR in C6 cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound p75NTR peptide with a KD of 6.6 x 10-6 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected p75NTR in one million SH-SY5Y cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected p75NTR in human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)