Z763403
Orbi-Shaker™ XL orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinónimos:
orbital mixers, orbital shakers, stirring plates
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BT1011-E-UK
Parámetros
30-300 rpm speed
L × An × Al totales
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
plataforma L × An
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
peso
30 kg
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)