Z756776
Cryo-Safe™ vial storage box
pack of 8 ea, Holds 25 x 2 mL vials
Sinónimos:
storage box, tube container, vial container
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate
Características
Holds 25 x 2 mL vials
envase
pack of 8 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18849-0000
técnicas
cryopreservation: suitable
tamaño
76x76x51 mm
Descripción general
- Select box to hold 1.2, 2.0 or 5.0 mL cryogenic vials
- Transparent lids are keyed for alignment and include numbering grid for sample identity
- Dimension: 13.3 x 13.3 x 9.5cm (5¼ x 5¼ x 3¾”)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)